Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Encapsulated Coveralls
Código de producto. 15546454
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Trusted by fire and rescue crews around the world. MICROCHEM™ 4000 APOLLO is a fully encapsulated liquid tight chemical suit designed for use in conjunction with self contained breathing apparatus (SCBA)
  • Cobertura encapsulada completa
  • Entrada trasera con doble cremallera
  • Espalda expandida para el uso interno del aparato respiratorio autónomo (SCBA)
  • Válvulas de exhalación colocadas en la parte trasera
  • Llaves internas
  • Cable “de escape para” una rápida descarga en situaciones de emergencia
  • Calcetines con bota sobre solapa
  • Guantes adjuntos Ansell Barrier™ con funda sobre solapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Color Verde
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Laminado de barrera multicapa
Tamaño Medio
Estilo de tobillo Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión
Tipo de tapón Cremallera doble de entrada trasera
Estilo de manguito Guantes adjuntos
Estilo de cuello Con capucha
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de producto Monos encapsulados
Tipo de costura Soldado, Rematado
Modelo Incluye™ guantes Ansell Barrier, calcetines integrados con solapa de la bota, capucha completamente encapsulada