Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Encapsulated Coveralls
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Cobertura encapsulada completa
- Entrada trasera con doble cremallera
- Espalda expandida para el uso interno del aparato respiratorio autónomo (SCBA)
- Válvulas de exhalación colocadas en la parte trasera
- Llaves internas
- Cable “de escape para” una rápida descarga en situaciones de emergencia
- Calcetines con bota sobre solapa
- Guantes adjuntos Ansell Barrier™ con funda sobre solapa
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
Color | Verde |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Tamaño | 2XL |
Estilo de tobillo | Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Tipo de tapón | Cremallera doble de entrada trasera |
Estilo de manguito | Guantes adjuntos |
Estilo de cuello | Con capucha |
N.º de bolsillos | Ninguno |