Learn More
Thermo Scientific™ Serie de microcentrífugas Micro 17 y 21
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ MicroCL 17 y 21 combinan productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio compacto y fácil de usar.
2485.00€ - 2630.00€
Spécification
Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vel. máx | 13.300 rpm |
RCF máx. | 17.000 x g |
Nivel de ruido | 56 dB(A) |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente |
Code produit | Marque | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15975701
|
Thermo Scientific™
75002449 |
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación | 230 V, 50/60 Hz | Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca |
2485.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10274744
|
Thermo Scientific™
75002450 |
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación | 230 V, 50/60Hz | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
2485.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10441454
|
Thermo Scientific™
75002495 |
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación | 230 V, 50/60Hz | Rotor para hematocrito |
2630.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ MicroCL 17 y 21 combinan productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio compacto y fácil de usar.
Además y con nuestra amplia selección de rotores, puede lograr la velocidad y versatilidad que necesite para acometer protocolos complejos o sencillos.
Con una extraordinaria potencia de procesamiento, opción de 17.000xG o 21.000xG en los modelos ventilados y en los refrigerados, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios, las series de microcentrífugas MicroCL 17 y 21 ofrecen la combinación de características perfecta para acelerar los procesos rutinarios de preparación de muestras.Las microcentrífugas MicroCL 17 y 21 proporcionan una práctica de separación nueva, con:
- Aceleración excepcional de hasta 21.000 x g en 12 segundos.
- Las versiones refrigeradas enfrían en solo 9 minutos.
- Tapa de rotor de biocontención ClickSeal™ que emite un “clic” al encajar y garantiza la seguridad de las muestras contenidas.
- Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química.
- Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso.
- Base de líneas elegantes que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Diseño resistente que garantiza años de servicio fiable.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Rendimiento silencioso que ofrece un ambiente seguro sin estrés.
Gama de rotores
- Rotor de 24 × 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
- Rotor 36 x 0,5 ml con tapa de rosca
- Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
- Rotor PCR 8 x 8 con tapa de rosca
- Rotor PCR 4 x 8 con tapa de biocontención ClickSeal
- Rotor para hematocrito
- Dos opciones de RCF (17.000 × G/21.100 × G)
- Los modelos refrigerados (17R y 21R) ofrecen control de temperatura de -9° a +40°C
Los rotores para biocontención, hematocrito, PCR y de dos filas, así como las tapas y adaptadores de tubos están disponibles por separado.
Las microcentrífugas MicroCL 17 y 21 vienen de serie con un rotor de 24 × 1,5/2 ml con una tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm) | |
Thermo Scientific |
13.300 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
23,1lb (10,5 kg) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.