Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga MicroCL 21R
Acelere la preparación rutinaria de muestras con esta microcentrífuga de gran velocidad y capacidad (hasta 21,000 x g), disponible con refrigeración.
6685.00€
Especificaciones
Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vel. máx | 14800 rpm |
RCF máx. | 21.100 x g |
Nivel de ruido | 50 dB(A) |
Intervalo de temperatura | De -9 °C a +40 °C |
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10733625
|
Thermo Scientific™
75002470 |
Centrífuga MicroCL 21R, refrigerada | 230 V, 50/60Hz | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
6685.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ MicroCL 17 y 21 combinan productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio compacto y fácil de usar.
Además y con nuestra amplia selección de rotores, puede lograr la velocidad y versatilidad que necesite para acometer protocolos complejos o sencillos.
Satisfacen sus necesidades de separación de microvolumen con:- Aceleración excepcional de hasta 21,000 x g en tan solo 12 segundos.
- Las versiones refrigeradas ofrecen refrigeración desde la temperatura ambiente hasta la temperatura ajustada en solo 9 minutos.
- Elija entre 7 rotores de microcentrífuga opcionales para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1.5 a 2.0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de utilizar adaptadores con el rotor exclusivo de doble fila.
- Simplifique el funcionamiento con controles intuitivos, pantallas fáciles de leer y cierre de tapa de la centrífuga rápido y de un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que ahorra espacio.
- Duradero y fácil de limpiar y mantener.
- El funcionamiento silencioso fomenta un entorno seguro y sin estrés.
- Cumple con los estándares clínicos y de seguridad más recientes, incluida la directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 x g | |
De -9 °C a +40 °C | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 pulg) | |
Thermo Scientific |
14800 rpm | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga MicroCL 21R, refrigerada | |
Sí | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
62,0lb 28,0 kg |