Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Descripción
- ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
- Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
- Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
- Improved cuff design to prevent glove from rolling down
- Disposable to minimize cross-contamination occurrences
- Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
AQL | 1.5 |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
CE_17813822_EN.pdf
Tamaño : 303.3 kB
Título del producto
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido