Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom Gloves
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
42.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Material compuesto sintético para ofrecer una buena protección química
- La formulación extrasuave y el diseño ergonómico proporcionan un ajuste y una sensación cómodos para que se puedan llevar durante más tiempo
- Compatible con entornos controlados de clase 100/ISO 5
- Diseño de tres capas para la protección contra productos químicos agresivos, incluyendo ácidos, disolventes y bases
- La fina estructura de grado MIL proporciona mayor destreza y sensibilidad
- El compuesto de nitrilo y neopreno evitan el riesgo de sufrir alergias de tipo I
- El interior proporciona una sensación fresca y hace que resulte más fácil ponerlos y quitarlos
- Embalaje sin partículas diseñado para reducir la contaminación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 0,65 |
Color | Verde azulado |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 7,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo, Neopreno |