Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Polychloroprene Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Código de producto. 16328411
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Non-sterile disposable nitrile and neoprene (polychloroprene) cleanroom gloves are made of a synthetic composite material for tough chemical protection. Suitable for Class 100/ ISO 5 cleanroom environments.
  • Material compuesto sintético para ofrecer una buena protección química
  • La formulación extrasuave y el diseño ergonómico proporcionan un ajuste y una sensación cómodos para que se puedan llevar durante más tiempo
  • Compatible con entornos controlados de clase 100/ISO 5
  • Diseño de tres capas para la protección contra productos químicos agresivos, incluyendo ácidos, disolventes y bases
  • La fina estructura de grado MIL proporciona mayor destreza y sensibilidad
  • El compuesto de nitrilo y neopreno evitan el riesgo de sufrir alergias de tipo I
  • El interior proporciona una sensación fresca y hace que resulte más fácil ponerlos y quitarlos
  • Embalaje sin partículas diseñado para reducir la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 0,65
Color Verde azulado
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
En polvo Powder Free
Tamaño 11
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modelo 93-360
Tipo de empaquetado Case
Cantidad 500/caja
Serie MICROFLEX™ 93-360
Resistencia a la tracción 22 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm