Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Polychloroprene Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Código de producto. p-7162818
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
16378401 6 paquete de 50
16388401 7 paquete de 50
16398401 8 paquete de 50
16308411 9 paquete de 50
16318411 10 paquete de 50
16328411 11 paquete de 50
6 options
Product Code. 16378401
Brand: Ansell 93360060
Only null left
Add to basket
Add to basket
Non-sterile disposable nitrile and neoprene (polychloroprene) cleanroom gloves are made of a synthetic composite material for tough chemical protection. Suitable for Class 100/ ISO 5 cleanroom environments.
  • Material compuesto sintético para ofrecer una buena protección química
  • La formulación extrasuave y el diseño ergonómico proporcionan un ajuste y una sensación cómodos para que se puedan llevar durante más tiempo
  • Compatible con entornos controlados de clase 100/ISO 5
  • Diseño de tres capas para la protección contra productos químicos agresivos, incluyendo ácidos, disolventes y bases
  • La fina estructura de grado MIL proporciona mayor destreza y sensibilidad
  • El compuesto de nitrilo y neopreno evitan el riesgo de sufrir alergias de tipo I
  • El interior proporciona una sensación fresca y hace que resulte más fácil ponerlos y quitarlos
  • Embalaje sin partículas diseñado para reducir la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 0,65
Color Verde azulado
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modelo 93-360
Tipo de empaquetado Case
Cantidad 500/caja
Serie MICROFLEX™ 93-360
Resistencia a la tracción 22 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm