Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-823
Código de producto. 15523964
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15523964
Marca: Ansell Edmont™ 93823070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disminuye la posible irritación cutánea en manos con la piel sensible. Los guantes de nitrilo de un solo uso Ansell Edmont™ Microflex™ de la serie 93-823 son guantes avanzados en la prevención de alergias de tipos I y IV.
  • Guantes de nitrilo de un solo uso
  • Clínicamente probados para demostrar que reducen el enrojecimiento y el picor asociados con la dermatitis de contacto
  • Diseñados sin aditivos químicos (incluidos aceleradores) que irritan la piel
  • Seguros para personas con piel sensible o propensas a las reacciones alérgicas
  • Puntas de los dedos texturizadas
  • La cantidad reducida de surfactante empleada en la fabricación del guante permite un agarre seguro a la hora de manipular objetos
  • Aumento de la sensibilidad gracias al diseño de polímero fino, que se traduce en un grosor de 0,06 mm en la palma y de 0,10 mm en los dedos
  • Los materiales ultrasuaves ofrecen comodidad y un buen ajuste para periodos largos de uso, lo que aumenta la productividad de los trabajadores
Aplicaciones:
  • Pruebas analíticas/mediciones.
  • Montaje e inspección
  • Biotecnologías
  • Limpieza
  • Análisis de escenas de crímenes
  • Manipulación de piezas y materiales pequeños y delicados
  • Limpieza y mantenimiento
  • Análisis de laboratorio
  • Montaje de intensidad leve
  • Preparación de productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Descripción Diseño de agarre:Puntas de los dedos texturizadas
Color Azul
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 6,5/7
Grosor (métrico) 0,06mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado 1000 guantes por envase, 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja
Serie 93-823
Longitud (métrico) 240 mm