Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables Microflex™ 93-864 MidKnight™ MAX - Puño extendido
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- El grosor adicional de la palma (0,16 mm) resiste el desgarro durante el uso
- El color negro profundo oculta la aparición de aceites, grasa y suciedad
- El puño largo proporciona un protección adicional sobre la muñeca y el antebrazo
- Resistente a una amplia gama de productos químicos, aceites y disolventes
- El diseño totalmente texturizado mejora las capacidades de agarre
- El diseño sin silicona es apto para procesos de pintura y acabado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| AQL | 1,5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Sí |
| Finger Thickness (Metric) | 0,21 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (Metric) | 0,16 mm |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 8 |
| Mostrar más |