Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Guante disipador de electricidad estática - Negro
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Los primeros guantes desechables disipadores de estática de Ansell: Los guantes MICROFLEX™ 94-242 reducen el riesgo de descarga electrostática, que puede provocar una combustión espontánea en entornos atmosféricos explosivos.
- Baja resistividad vertical: Formulación patentada de nitrilo infundida con un material de ingeniería que canaliza la electricidad a través del polímero del guante, para una baja resistencia vertical por debajo de 108 Ω.
- Protección avanzada: Fabricado con la tecnología TNT™ de resistencia a las salpicaduras químicas para una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos.
- Compatible con la pantalla táctil: Proporciona capacidad de pantalla táctil capacitiva y resistiva cuando se trabaja con electrónica industrial.
- Visibilidad mejorada: El color negro proporciona un contraste con el polvo potencialmente combustible, a la vez que oculta el aspecto de los aceites, la suciedad y las manchas.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
ASTM F739 | No |
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Sí |
Descripción | Disposable static dissipative gloves |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Industrial |
AQL | 1.5 |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell MICROFLEX™ - Guante disipador de electricidad estática - Negro >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido