Learn More
Ansell Edmont™ Guantes desechables de neopreno ergonómicos Microflex™
20.71 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Descripción
- Ofrecen una mayor comodidad durante periodos más prolongados
- Dedos texturizados que garantizan una sujeción fuerte y segura
- Proporcionan una excelente sujeción en seco y húmedos
- Sin proteínas de caucho natural ni talco para ayudar a proteger a los trabajadores de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 13485, BPED 89/686/CEE CATEGORÍA III, DISEÑO COMPLEJO, EN374-3, EN374-2 NIVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420 |
Color | Verde |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Neopreno |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | XL |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 0,10mm |