Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo desechables con puño ampliado Microflex™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
Protegen la parte superior del brazo y aporta una seguridad adicional contra la contaminación cruzada. Fabricados con una formulación de nitrilo suave para un ajuste y una sensación cómodos, mientras que el diseño mejorado del puño ayuda a evitar que los guantes se resbalen.
- El puño de longitud hasta el codo de 400 mm proporciona una mayor seguridad frente a la contaminación cruzada
- Fabricados con una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
- Dedos y palma texturizados que garantizan una sujeción segura en una gran variedad de aplicaciones
- Formulación de nitrilo que ofrece mayor resistencia a pinchazos y resistencia química que el látex de caucho natural
- Los guantes se embalan en bolsas de polietileno para proteger la integridad del producto
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | 108 mm |
Certificaciones/conformidad | ASTM D 3577, TIPO II, CE 0493 |
Color | Azul |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | M |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 0,12mm |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo desechables con puño ampliado Microflex™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido