Learn More
Ansell Guantes de nitrilo MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 con puño largo
Click to view available options
Tamaño:
2XL
L
M
Pequeño
XL
Descripción
- Resistencia al fentanilo y al ácido gástrico (vómito) probada para simular una sobredosis real
- El color negro oscuro hace que sea fácil ver cuando las manos han entrado en contacto con polvos potencialmente peligrosos
- Fabricados con una formulación de nitrilo suave y flexible
- Totalmente texturizados para un agarre fiable y uniforme
- Para su uso con:
- Suministrar medicamentos
- Servicios de emergencia
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
- Inspección, selección y comprobación de piezas
- Análisis y pruebas de laboratorio
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Exploración de pacientes
- Recogida de muestras de materia prima
- Rotación y cambio de neumáticos
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Laboratorio |
Color | Negro |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 con puño largo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido