Learn More
Ansell Guantes de látex Microflex™ 63-864
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6.5
7,5
8,5
9,5
Descripción
- Las puntas de los dedos son más gruesas que las de la mayoría de los guantes de látex estándar para ofrecer el máximo de protección.
- Las puntas de los dedos con textura mejorada proporcionan un agarre seguro y fiable para entornos de trabajo difíciles y mejoran la movilidad para aumentar la productividad.
- Tanto en tareas de dificultad media como de gran dificultad, las manos se mantienen protegidas y frescas, incluso en condiciones húmedas o secas.
- El grosor de la palma cumple y supera las normas de calidad.
- Las tasas de poros son inferiores a las que se establecen en los requisitos mínimos estándar para los guantes de látex promedio.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 374 |
Chlorinated | Yes |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Industrial, Laboratory |
AQL | 1.5 |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 0.0079 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.75 mm |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Guantes de látex Microflex™ 63-864 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido