Learn More
Ismatec™ Sistema de bomba de velocidad variable Microflex™
Los sistemas de bomba de velocidad variable Microflex™ son bombas de flujo bajo fáciles de usar que incluyen bombeo reversible, inicio y parada de forma remota y facilidad para cambiar rápidamente los tubos.Son ideales para la administración uniforme de líquidos en el analizador y para otras aplicaciones de bombeo de bajo flujo necesarias en los laboratorios.
1580.00€
Especificaciones
Canales | 1 |
---|---|
Descripción | Bomba de un solo canal compacta Microflex™ |
Tipo de control | Analógico |
Tipo de pantalla | Analógico |
Reversible | Sí |
Código de producto | Marca | Motor Speed | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Motor Speed | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17477563
|
Ismatec™
MFLX77122-30 |
De 1,7 rpm a 10 rpm | De 0,002 a 1,65 ml/min |
1580.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17487563
|
Ismatec™
MFLX77122-32 |
De 13 a 80 rpm | De 0,017 a 11 ml/min. |
1580.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cabezal de bomba de sulfuro de polifenileno (PPS), acetal y copoliéster con cuatro rodillos de acero inoxidable (SS)
- Las bombas aceptan longitudes continuas de tubos para una trayectoria de flujo limpia e ininterrumpida sin conectores
- El control de velocidad de un solo giro independiente y el interruptor sentido horario/apagado/sentido antihorario con indicador LED verde de alimentación mantienen el ajuste de velocidad cuando la bomba se enciende/apaga o se invierte la dirección
- El motor de CC con imán permanente reversible permite la purga de líquido antes o después del bombeo
- Las conexiones de control remoto en la parte posterior de la bomba incluyen bombas de arranque/parada con un cierre de contactos
- El cabezal de bomba Microflex™ de carga rápida tiene una oclusión fija media para tubos, sin necesidad de ajustes de oclusión
Especificaciones
1 | |
Analógico | |
Sí | |
4 | |
50/60 Hz |
Bomba de un solo canal compacta Microflex™ | |
Analógico | |
1 | |
Microcalibre de 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm de diámetro interno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ismatec™ Sistema de bomba de velocidad variable Microflex™