Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 Dispenser Cassettes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11513635 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Tipo:
Cassette de 1536 pocillos de volumen bajo
Cassette de capacidad alta
Cassette de capacidad baja
Cassette de capacidad media
Juego de tubos de repuesto de capacidad alta
Juego de tubos de repuesto de capacidad baja
Juego de tubos de repuesto de capacidad media
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno moldeado
Capacidad (métrico):
De 1 to 50 μl
De 10 to 3000 μl
De 5 to 2500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11513635
Marca: Agilent BioTek 7170010
Dispense Cassettes for use with MultiFlo FX Dispenser and EL406 Washer Dispenser.
  • Intervalo de volumen de 1 μl a 10 l
  • Admite microplacas de 6 a 1536 pocillos, bandejas de PCR, microplacas de pocillos profundos, microtubos y otras configuraciones de tubos de hasta 10 cm (4 pulgadas) de altura
  • Dispense 1536 pocillos en 18 s.
  • Los cassettes se pueden esterilizar en autoclave sin necesidad de recalibrarlos
  • Dispense hasta ocho reactivos a la vez
  • El patrón de dispensación personalizable permite omitir columnas o filas
  • Cubeta de cebado integrada
  • Fácil mantenimiento de las puntas, ya que son reemplazables individualmente, y elección de sustitución por cassettes o tubos
  • Compatible con el apilador de microplacas Bio-Stack 11-120-601 para un mayor rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 10 to 3000 μl
Diámetro (imperial) 0,014 in.
Diámetro (métrico) 0,035 cm
Para utilizar con (aplicación) Para manipulación de líquidos
Incrementos 10 μl
Material Polipropileno moldeado
Tipo Cassette de capacidad alta
Para utilizar con (equipo) Lavador de microplacas EL406, Módulo de dispensador de doble jeringa MultiFlo, Dispensador multimodo MultiFlo FX