Descripción
- Intervalo de volumen de 1 μl a 10 l
- Admite microplacas de 6 a 1536 pocillos, bandejas de PCR, microplacas de pocillos profundos, microtubos y otras configuraciones de tubos de hasta 10 cm (4 pulgadas) de altura
- Dispense 1536 pocillos en 18 s.
- Los cassettes se pueden esterilizar en autoclave sin necesidad de recalibrarlos
- Dispense hasta ocho reactivos a la vez
- El patrón de dispensación personalizable permite omitir columnas o filas
- Cubeta de cebado integrada
- Fácil mantenimiento de las puntas, ya que son reemplazables individualmente, y elección de sustitución por cassettes o tubos
- Compatible con el apilador de microplacas Bio-Stack 11-120-601 para un mayor rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 1 to 50 μl |
| Diámetro (imperial) | 0,0075 in. |
| Diámetro (métrico) | 0,019 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para manipulación de líquidos |
| Incrementos | 1 μl |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Cassette de 1536 pocillos de volumen bajo |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de microplacas EL406, Módulo de dispensador de doble jeringa MultiFlo, Dispensador multimodo MultiFlo FX |