Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with GN-6 Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
206.00€ - 1520.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 0,45 μm |
---|---|
Esterilidad | Sterile |
Material (membrana) | Éster de celulosa mixta Metricel GN-6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17174401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4801 |
Paquete de 50 unidades, a granel | Bulk | 100 mL |
284.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17164401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4800 |
50/paq. | 50/paq.; envasadas individualmente | 100 mL |
373.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4815 |
20/paq. | 20/paq.; envasadas individualmente | 300 mL |
206.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4804 |
200/paq. | 200/paq.; envasadas individualmente | 100 mL |
1520.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
- Proven membrane performance
- For research use only
Especificaciones
0,45 μm | |
Sterile | |
Éster de celulosa mixta Metricel GN-6 |