Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
Descripción
- El SMMS pirorretardante y antiestático no tejido proporciona una buena barrera a las partículas y a los aerosoles o a salpicaduras de líquidos de bajo riesgo
- Permeable al aire y vapor de agua (transpirable) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- El ajuste de cuerpo optimizado garantiza una total libertad de movimientos cuando se usa sobre ropa de protección contra el calor y las llamas (índice EN ISO 14116 Índice 2 o superior)
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Tejido SMS con retardante de incendios y tratamiento antiestático |
Color | Blanco, Red |
Tipo de costura | Cosido |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, propagación limitada de la llama EN ISO 14116:2015-1 Índice 1 |
Peso (métrico) | 54 gsm |
Modelo | W17S111 |
Título del producto
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido