Learn More
Fisherbrand™ Discos de filtro de fibra de microvidrio MF 300
Adecuados para la filtración de disolventes, el análisis de muestras de HPLC y la filtración de proteínas y soluciones bioquímicas. Los discos de filtro de fibra de microvidrio Fisherbrand™ MF 300 son aptos para aplicaciones que requieren la eliminación de partículas finas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Gran capacidad de carga
- Fabricación con 100 % vidrio borosilicatado
- Compatibles con muchos disolventes y reactivos
- Sin ligante
- No se ven afectados por la humedad
- Aptos para su uso hasta a 500 °C
Especificaciones
75 g/m2 | |
Disco simple | |
0,7 μm | |
Control de la contaminación del aire, separación del hollín antes de los analizadores de gases, compatible con el pesaje en los secadores y análisis de equilibrio | |
Paquete de 100 | |
500 °C | |
0,45 mm | |
25 mm |
Microfiltración | |
Vidrio de borosilicato | |
310 s | |
263 | |
No higroscópico | |
0,017 in | |
Filtro |