Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 259
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los filtros de fibra de microvidrio Fisherbrand™, Grado 259 no son higroscópicos, pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluorhídrico).
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05040kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798762
  • 18.15€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No contienen aglutinantes
  • Aptos para su uso hasta a 500 °C
  • No se ven afectados por la humedad
  • Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
  • Alta capacidad de carga
  • Alta pureza química
  • Fabricados con agua desmineralizada
  • Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
  • Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
  • Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
  • Ensayo de unión del ligando
  • Monitorización de la contaminación del aire
  • Prefiltros de membrana
  • Pruebas de radioinmunología
  • Sólidos suspendidos en agua, humos
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Recogida de células
  • Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
Especificaciones
52 g/m2
Disco simple
1,6 μm
Algas de agua dulce, contenido de sedimentos (productos petrolíferos), filtrado de disolventes, recuento de centelleo de líquidos, sólidos suspendidos en humos, contenido graso en productos lácteos
No higroscópico
0,01 in
Filtro
Microfiltración
Vidrio de borosilicato
60 seg
259
500°C
0,26 mm
55 mm