Learn More
Ansell™ Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Coveralls with Hood
817.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas
- Puños dobles elásticos (puño interior de punto), cintura y tobillos
- Costuras ribeteadas y soldadas ultrasónicamente
- Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
- Diseños de doble cremallera estancos sin necesidad de cinta adicional
- Proporciona una barrera a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos y peligros biológicos
- El cómodo material multicapa es ligero, pero resistente y duradero
- Protección - >480 Minutos de tiempo de avance frente a 14 de los 15 productos químicos enumerados en la ES ISO 6529
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | M |
Material | Tejido multicapa |
Color | Naranja |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico, Tejido |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico, 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble impermeable |