Learn More
Brand™ Tubos capilares para microhematocritos
Heparinizados con heparina de sodio sobre la superficie interna. Tubos capilares de microhematocritos BRAND™ codificados con color rojo para sangre capilar. Desechables sin marca de calibración.
Marca: Brand™ 749311
34.14 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27900kg
Descripción
- Desechable sin marca de calibración
- Heparinizados con heparinato de sodio sobre la superficie interna
- Código de color rojo para sangre capilar.
- Cumple con las normas DIN ISO 12772 y BS 4316-68
- Para su uso en centrífugas de hematocrito.
Especificaciones
Heparina de sodio | |
Centrífugas de hematocritos | |
Para su uso con sangre capilar heparinizada |
1,15 ± 0,05 mm | |
Rojo | |
75 ± 0,5 mm |