Learn More
Fisherbrand™ Dispensador para frascos MICROLIT SCITUS
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
±0.015mL
±0.030mL
±0.060mL
±0.180mL
±0.360mL
±0.600mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- EasyKnob™trade; es un mando de ajuste de volumen especialmente diseñado para permitir una rotación de 180 ° y así ofrecer para un ajuste de volumen cómodo y sin esfuerzo
- Cuenta con un pistón de PTFE y con una junta tórica de ETP que facilitan el movimiento suave y sin esfuerzo y garantizan una alta compatibilidad química
- La tecnología Springless Valve™ facilita un funcionamiento suave e ininterrumpido
- Se suministra con FlexiNozzle™, una boquilla de dispensación ajustable que ofrece un alto grado de flexibilidad, lo que permitirá una cómoda dispensación en las condiciones de laboratorio más exigentes
- Adaptador diseñado especialmente para una rotación de 360 °, lo que redunda en una flexibilidad de trabajo total
- Calibrado en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025 de acuerdo con las normas ISO 8655; incluye un certificado de calibración en el interior, junto con una herramienta de calibración para una rápida calibración en el laboratorio
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C y 15 psi para conseguir una duración de 10 a 15 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0.015mL |
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Volumen (métrico) | De 0,25 a 2,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Precisión y fiabilidad en entornos de laboratorios prácticos |
| Incrementos | 0,05 mL |
| Modelo | SCI-2.5 |