Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático LC PAL de CTC y LEAP Technologies Microliter™ y Gastight™
Código de producto. p-4117419
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
Tipo de conexión:
Cementada
Fijo
Longitud (imperial):
2 in
2,2 in
Modelo:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11592495
Marca: Hamilton™ 203274
Diseñadas para uso con muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt ampliados y otros
Las jeringas de esta categoría son las de la serie 700 de Microliter o las jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • C-Line con punta de émbolo de alta temperatura
  • El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
  • PTFE/polímero para estabilidad de temperatura
  • El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
  • Inercia química del cuerpo de vidrio de la jeringa pulido y recubierto
  • Terminaciones de jeringa: aguja fija (FN), aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Aguja con punta roma estilo: 3
Aguja fija (FN)
  • Se encuentra en jeringas de cromatografía CTC
  • Acoplamiento directo de la aguja al cilindro
Aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Para jeringas de volumen medio
  • Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
  • No esterilizables en autoclave
  • El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,028 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,013 cm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0,072 cm
Diámetro exterior (métrico) 0,775 cm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,071 cm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático Gastight
Presión máxima 68,9 bar
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 68 °F
Modelo 1702
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Tipo de conexión Cementada