Learn More
Hettich Lab Technology™ Microlitre Centrifuge
The Microlitre Centrifuge can process very small samples at very high speeds. The powerful, maintenance free motors achieve high RCF values for best sample results. Reliable and steady temperature control, quick pre-cool and stand-by cooling functions maintain a constant sample temperature.
5230.00€ - 5915.00€
Especificaciones
Tipo | Centrífuga de microlitros |
---|---|
Características de seguridad | Protección contra caídas de la tapa |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10274042
|
Hettich Lab Technology™
2405 |
30 x 1,5/2 ml |
5230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10792314
|
Hettich Lab Technology™
2205 |
60 x 1,5/2 ml |
5915.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Better results and more samples in less time - increase efficiency and throughput in your lab
- Wide range of capabilities due to the variety of models and accessories available
- Pre-cooling function for fast operation - reliable and steady temperature control systems with quick pre-cool and standby functions for precise temperature control
Especificaciones
Centrífuga de microlitros | |
Protección contra caídas de la tapa |