Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-well Polystyrene Strip Plates
For use in flexibility in diagnostics. Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-well Polystyrene Strip Plates are suitable for transmission measurements.
1685.00€ - 1730.00€
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Propiedad de unión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Propiedad de unión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10033281
|
Greiner Bio-One
701070 |
Adherencia media |
1685.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10063291
|
Greiner Bio-One
701071 |
Alta adherencia |
1730.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- For optical measurements
- Measuring light beam is not deflected by well profile
- Specifically treated to provide incresed protein binding
Especificaciones
Placa de tiras | |
Transparente | |
96 | |
Plano |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
100/caja |