Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA Microlon™ de poliestireno de 96 pocillos
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las microplacas ELISA Greiner BioOne™ Microlon™ de 96 pocillos de poliestireno se prueban en un inmunoensayo colorimétrico para aplicaciones de investigación inmunológica.
Marca:  Greiner Bio-One 655080
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10680932
  • 220.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad desde la producción a través de un sistema de número de LOTE definido
  • Fabricados con poliestireno transparente de cristal
  • La huella es compatible con sistemas automatizados
  • Espaciado de pozo a pozo: 9 mm
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Específicamente tratado para proporcionar una unión de proteína aumentada
  • Perfil del pozo: Fondo F / estándar (fondo plano) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adherencia media
Sin tapa
Transparente
96
Microlon 200
40/caja
Estándar
8 x 12
Poliestireno
No estéril
Plano
Pocillo estilo chimenea