Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de silicona MicroMat™ CLR para placas de pocillos
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-M111
Descripción
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos. Fabricadas con silicona pura, estas alfombrillas resisten el corte y la desgarro, y proporcionan una capacidad de resellado superior después de varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
Especificaciones
Azul | |
Alfombrilla WebSeal (resistente a disolventes), pocillos redondos | |
No estéril | |
5 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
WebSeal | |
Sí | |
Base plana redonda |
Resistente a disolventes | |
Silicona, PTFE | |
96 | |
7 mm | |
No | |
None | |
De -80 °C a +121 °C | |
Placa de 96 pocillos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.