Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Capacidad (métrico):
61 L
125 L
125 L
150 L
150 L
227 L
Tipo de empaquetado:
5 revestimientos plegados/bolsa doble
Cinco revestimientos plegados por bolsa doble
Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete
Revestimientos plegados en bolsas dobles individuales
Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble
Grosor (métrico):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 35
paquete de 50
Descripción
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
- Construcción de nailon y LDPE
- Irradiadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bin Liner Bag |
| Capacidad (métrico) | 150 L |
| Material | PEBD |
| Instrucciones de cuidado | Mantener a temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad y procesamiento (irradiación) |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 25.5 in. |
| Diámetro (métrico) | 64.8 cm |
| Dimensiones | 40 x 48 in |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |