Learn More
Micronova™ Bolsas para eliminación de residuos BinLiners
Para el transporte de productos y la eliminación de residuos
Marca: Micronova™ BL1-40TRIRBB
294.98 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
Las bolsas estériles BinLiner de Micronova están fabricadas con polietileno de baja densidad conforme a la FDA y están diseñadas para la recogida y eliminación de residuos, la recogida de prendas, el almacenamiento, como cubiertas protectoras para equipos y para la recogida y transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
- Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
- Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
- Los revestimientos de 101,6 x 121,92 cm (40 x 48 pulg.) y 101,6 x 152,4 cm (40 x 60 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1624
- Los revestimientos de 86,36 x 101,6 cm (34 x 40 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1515
- Los revestimientos de 60,96 x 91,44 cm (24 x 36 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-168
- Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
- Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
- Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
- Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
- Con radiación gamma para su uso en entornos asépticos
- En rollo: (sufijo PC), un rollo doble embolsado
- Envasado plano: (sufijo B o BB), B: embolsado individual, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos con doble embolsado
Especificaciones
Bolsa para BinLiner | |
LDPE | |
40 gal | |
Certificado de conformidad y procesamiento (irradiación) | |
25,5 in | |
40 x 48 in | |
Eliminación de uso general | |
48 in | |
40 in | |
Cinco revestimientos plegados por bolsa doble | |
Estéril | |
122 cm |
150 L | |
No | |
Mantener a temperatura ambiente | |
Transparente | |
64,8 cm | |
Sí | |
Soporte BinLiner BLSSH-1624 | |
122 cm | |
100 cm | |
100/caja | |
0,03 mm |