Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
BIOPHARMA
Código de producto. 13152370 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Capacidad (métrico):
61 L
125 L
125 L
150 L
150 L
227 L
Tipo de empaquetado:
5 revestimientos plegados/bolsa doble
Cinco revestimientos plegados por bolsa doble
Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete
Revestimientos plegados en bolsas dobles individuales
Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble
Grosor (métrico):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 35
paquete de 50
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Tipo de empaquetado Grosor (métrico) unitSize
13152370 Transparente 150 L Revestimientos plegados en bolsas dobles individuales 0,10 mm paquete de 50
11936875 Transparente 150 L Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete 0,10 mm paquete de 50
13122370 - - - - paquete de 50
13142370 Transparente 150 L Revestimientos plegados en bolsas dobles individuales 0,05 mm paquete de 50
16662014 Transparente 125 L Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble 0,10 mm paquete de 50
13102370 Transparente 150 L Cinco revestimientos plegados por bolsa doble 0,03 mm paquete de 100
16864306 Transparente 61 L Cinco revestimientos plegados por bolsa doble 0,08 mm paquete de 50
18035201 Transparente 125 L 5 revestimientos plegados/bolsa doble 0,10 mm paquete de 50
15557314 Transparente 227 L Cinco revestimientos plegados por bolsa doble 0,10 mm paquete de 50
13132370 Transparente 150 L Cinco revestimientos plegados por bolsa doble 0,10 mm paquete de 50
16652014 Azul 227 L Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble 0,08 mm paquete de 50
17163711 Transparente 150 L Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble 0,15 mm paquete de 35
12 options
Código de producto. 13152370
Marca: Micronova™ BL440TRIR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el transporte de productos y la eliminación de residuos
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
Las bolsas estériles BinLiner de Micronova están fabricadas con polietileno de baja densidad conforme a la FDA y están diseñadas para la recogida y eliminación de residuos, la recogida de prendas, el almacenamiento, como cubiertas protectoras para equipos y para la recogida y transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
  • Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
  • Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
  • Los revestimientos de 101,6 x 121,92 cm (40 x 48 pulg.) y 101,6 x 152,4 cm (40 x 60 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1624
  • Los revestimientos de 86,36 x 101,6 cm (34 x 40 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1515
  • Los revestimientos de 60,96 x 91,44 cm (24 x 36 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-168
  • Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
  • Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
  • Con radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • En rollo: (sufijo PC), un rollo doble embolsado
  • Envasado plano: (sufijo B o BB), B: embolsado individual, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos con doble embolsado
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para BinLiner
Capacidad (métrico) 150 L
Material LDPE
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (imperial) 40 gal
Instrucciones de cuidado Mantener a temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad y procesamiento (irradiación)
Color Transparente
Diámetro (imperial) 25,5 in
Diámetro (métrico) 64,8 cm
Dimensiones 40 x 48 in
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de uso general
Altura (imperial) 48 in
Altura (métrico) 122 cm
Longitud (imperial) 40 in
Longitud (métrico) 102 cm
Tipo de empaquetado Revestimientos plegados en bolsas dobles individuales
Cantidad 50/caja
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,10 mm