Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
Tienda Micronova Productos
Descripción
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
Las bolsas estériles BinLiner de Micronova están fabricadas con polietileno de baja densidad conforme a la FDA y están diseñadas para la recogida y eliminación de residuos, la recogida de ropa, el almacenamiento, como cubiertas protectoras para equipos y para la recogida y transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
- Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
- Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
- Los revestimientos de 101,6 x 121,92 cm (40 x 48 pulg.) y 101,6 x 152,4 cm (40 x 60 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1624
- Los revestimientos de 86,36 x 101,6 cm (34 x 40 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1515
- Los revestimientos de 86,36 x 101,6 cm (24 x 36 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-168
- Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
- Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
- Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
- Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
- Con radiación gamma para su uso en entornos asépticos
- En rollo: (sufijo PC), un rollo doble embolsado
- Envasado plano: (sufijo B o BB), B: embolsado individual, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos con bolsa doble
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bucket Liner |
| Capacidad (métrico) | 227 L |
| Material | LDPE |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Capacidad (imperial) | 60 gal |
| Instrucciones de cuidado | Mantener a temperatura ambiente |
| Color | Azul |
| Diámetro (imperial) | 21,7 in |
| Diámetro (métrico) | 55,1 cm |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más |