Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16662014 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Capacidad (métrico):
61 L
125 L
125 L
150 L
150 L
227 L
Tipo de empaquetado:
5 revestimientos plegados/bolsa doble
Cinco revestimientos plegados por bolsa doble
Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete
Revestimientos plegados en bolsas dobles individuales
Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble
Grosor (métrico):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 35
paquete de 50
Código de producto. 16662014
Marca: Micronova™ BL43440PCIR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el transporte de productos y la eliminación de residuos
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
Las bolsas estériles BinLiner de Micronova están fabricadas con polietileno de baja densidad conforme a la FDA y están diseñadas para la recogida y eliminación de residuos, la recogida de ropa, el almacenamiento, como cubiertas protectoras para equipos y para la recogida y transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
  • Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
  • Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
  • Los revestimientos de 101,6 x 121,92 cm (40 x 48 pulg.) y 101,6 x 152,4 cm (40 x 60 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1624
  • Los revestimientos de 86,36 x 101,6 cm (34 x 40 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1515
  • Los revestimientos de 86,36 x 101,6 cm (24 x 36 pulg.) son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-168
  • Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
  • Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
  • Con radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • En rollo: (sufijo PC), un rollo doble embolsado
  • Envasado plano: (sufijo B o BB), B: embolsado individual, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos con bolsa doble
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para BinLiner
Capacidad (métrico) 125 L
Material LDPE
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (imperial) 33 gal
Instrucciones de cuidado Mantener a temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad y procesamiento (irradiación)
Color Transparente
Descripción Bolsa de LDPE transparente en un rollo, estéril
Diámetro (imperial) 21,7 in
Diámetro (métrico) 55,1 cm
Dimensiones 34 x 40 in
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de uso general
Para utilizar con (equipo) Soporte para bolsas BLSSH-1515
Altura (imperial) 40 in
Altura (métrico) 102 cm
Longitud (imperial) 34 in
Longitud (métrico) 86 cm
Tipo de empaquetado Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble
Cantidad 100/caja
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,10 mm
Anchura (imperial) 34 in
Anchura (métrico) 86 cm