Learn More
Micronova™ Cinta de rejilla conductora CGT-1™
Sirven como protecciones estáticas eficaces y evitan la acumulación de electricidad estática
Marca: Micronova™ CGT-1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cinta de polipropileno transparente especial con capas de superficies antiestáticas y a prueba de chispazos en ambos lados
- Las rejillas conductoras están incrustadas entre dos capas antiestáticas
Información de órdenes
Longitud del rollo, 33 m
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Transparente | |
Cinta de rejilla conductora | |
Sellado en entornos sensibles a ESD: conduce la carga lejos del sustrato | |
De 16 °C a 27 °C | |
36 yd | |
1 in |
Acrylic | |
Polipropileno | |
No estéril | |
60°F to 80°F | |
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) | |
33 m | |
25.4 mm |