Learn More
Micronova™ Herramienta y fundas para mopa Econo CurtainCleaner™
Este adaptador de acero inoxidable para la limpieza de cortinas es compatible con toda una variedad de fundas protectoras para ofrecer un método sencillo de desinfección de cortinas de tiras de salas limpias. Para utilizarlo, sujete la parte superior de la tira y deslice la funda hacia abajo, limpiando eficazmente ambos lados al mismo tiempo. El adaptador se conecta a cualquiera de los mangos de la serie SSU.
Marca: Micronova™ ECCAA-14
Descripción
Permite al operador limpiar las cortinas de tiras de vinilo, ambos lados al mismo tiempo, en salas limpias y áreas auxiliares.Micronova™ Econo CurtainCleaner™ sujeta la cortina en su conexión superior para limpiar ambos lados de la cortina.
The Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool features dual 14-inch bar clamps that grip the curtain at its uppermost connection, and slides down to apply, or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at once. The covers are available in either smooth or textured polyester, with a layer of foam that holds disinfectant and facilitates wringing.
- Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
- Electropolished stainless steel adapter with dual 14-inch bar clamps
- Cleans both sides of strip curtain at the same time
- Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- Designed for clean and controlled environments
- Adapter connects to SSU series handles for extended reach
- Gamma Irradiated covers available for aseptic areas
- Holds up to alcohol and strong disinfectants
- Launderable for re-use
- Autoclavable
Especificaciones
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) | |
ECCAA-14 | |
14 in | |
35.6 cm | |
5.1 cm | |
Chemicals | |
12 Pk. | |
Fijadores de acero inoxidable | |
For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas | |
Microfiber, Polyester Foam Inner |
Mop Cover | |
Azul | |
No estéril | |
Autoclavable | |
2 in | |
Reutilizables | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
QDECC-14 Mop Adapter | |
ISO 9001 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
040769-000 | Certificado de conformidad | 27/11/2023 | ECCAA-14 |
036241-000 | Certificado de conformidad | 12/01/2023 | ECCAA-14 |
035382-000 | Certificado de conformidad | 05/01/2023 | ECCAA-14 |
033180-000 | Certificado de conformidad | 03/08/2022 | ECCAA-14 |
035382-000 | Certificado de calidad | 05/01/2023 | ECCAA-14 |