Learn More
Micronova™ Cinta de construcción para salas limpias
Une fácilmente diferentes medios, como plástico, hormigón o acero inoxidable
17.80€ - 19.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance |
Tipo de adhesivo | Caucho |
Recubrimiento | None |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13167316
![]() |
Micronova™
EZT-1WH |
25,4 mm | 1 in |
19.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12803552
![]() |
Micronova™
EZT-2WH |
50,8 mm | 2 in |
17.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cinta de polietileno de alta adherencia con adhesivo de caucho
- El exclusivo borde serrado permite un fácil rasgado a cualquier longitud cuando no tenga disponibles cuchillas ni dispensadores
- Adecuado para numerosas aplicaciones de construcción y mantenimiento
- Blanco
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Caucho | |
Blanco | |
Rollo | |
Cinta para construcción | |
Cinta de construcción para entornos controlados | |
Yes | |
De 16 °C a 27 °C | |
33 m |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance | |
None | |
Medium Gloss | |
Polietileno | |
No estéril | |
3 in. Plastic Core | |
De 60° a 80 °F | |
36 yd |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Micronova™ Cinta de construcción para salas limpias