Descripción
Requires
Adaptadores MegaSwat™
La mopa de tipo hoja Micronova™ MegaSwat™ es ligera y cuenta con una hoja flexible diseñada exclusivamente para deslizarse alrededor, debajo y detrás de equipos pesados. Utilizadas en húmedo o seco, las fundas de la mopa están disponibles en microfibra y en poliéster liso o texturizado para la limpieza especializada.
- Las mopas de tipo hoja se deslizan fácilmente debajo y detrás del equipo
- Fundas disponibles en tres opciones de tela, con o sin interior de espuma
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- Disponibles en varios tamaños
- Diseñado para su uso con los mangos QD de la serie SSU
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) |
| Tipo de producto | Funda de fregona |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 7,6 cm |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |