Learn More
Micronova™ Funda de la herramienta de limpieza MegaSwat™ - no estéril
El adaptador para mopas flexible, ligero y con forma de hoja Micronova™, con una selección de cubiertas para mopas, está diseñado exclusivamente para limpiar alrededor, debajo y detrás de equipos de procesamiento pesado y aparatos calibrados en el laboratorio y en la sala limpia.
Marca: Micronova™ QDMS-8
68.64 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Requires : Adaptadores MegaSwat™
Descripción
La mopa de tipo hoja Micronova™ MegaSwat™ es ligera y cuenta con una hoja flexible diseñada exclusivamente para deslizarse alrededor, debajo y detrás de equipos pesados. Utilizadas en húmedo o seco, las fundas de la mopa están disponibles en microfibra y en poliéster liso o texturizado para la limpieza especializada.
- Las mopas de tipo hoja se deslizan fácilmente debajo y detrás del equipo
- Fundas disponibles en tres opciones de tela, con o sin interior de espuma
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- Disponibles en varios tamaños
- Diseñado para su uso con los mangos QD de la serie SSU
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in) | |
8 in | |
20,3 cm | |
5,1 cm | |
Reutilizables | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
Para la limpieza alrededor de equipos de procesos pesados o de aparatos calibrados |
Adaptador de fregona | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
3 in | |
Envasado en bolsas individuales y 6 envases por caja | |
Fundas de la serie MS6 Megaswat y mangos de la serie SSU | |
HDPE, acero inoxidable (304), electropulido, acero inoxidable (electropulido 304) |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
045276-000 | Certificado de conformidad | 16/12/2024 | QDMS-8 |
044581-000 | Certificado de conformidad | 09/08/2024 | QDMS-8 |
043481-000 | Certificado de conformidad | 09/05/2024 | QDMS-8 |
041846-000 | Certificado de conformidad | 23/01/2024 | QDMS-8 |
043481-000 | Certificado de calidad | 09/05/2024 | QDMS-8 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%