Learn More
Micronova™ NovaSorb™ PolyCellulose™ String Mop
This highly absorbent and lightweight, flat-strand string mop features a polyester/cellulose disposable material that outperforms standard cotton and rayon mops and is designed to cover large surface areas quickly and efficiently.
157.64€
Especificaciones
Dimensiones 38.1 x 15.2 cm (15 x 6 in.)
Tipo de producto String Mop
Longitud (imperial) 15 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 38.1 cm
Ver más especificaciones
Requires: MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
Productos 1
Código de producto Marca Material Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11976855
Ver documentos
Micronova™
CRMS-LB
Microdenier Polyester (55%), Cellulose (45%) Azul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
The Micronova NovaSorb™ PolyCellulose™ String Mop is ideal for single use, featuring a non-woven blend of 55% polyester and 45% cellulose disposable material. Designed for use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles.
  • Polyester-cellulose flat-strand string mop
  • Highly absorbent and lightweight
  • Made from 55% polyester and 45% cellulose disposable material
  • Economically designed for single use in controlled environments
  • Outperforms standard cotton and rayon mops
  • Covers large surface areas quickly and efficiently
  • Available in light blue or white
  • For use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles
  • Holds up to strong disinfectants and common cleaning solutions
  • Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
38.1 x 15.2 cm (15 x 6 in.)
15 in
38.1 cm
15.2 cm
Chemicals
12/Cs.
Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
String Mop
No estéril
Autoclavable
6 in
Single-use
Almacenar a temperatura ambiente