Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wipers
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
Marca:  Micronova™ WP11-99
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13147336
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Especificaciones
Especificaciones
NovaWipe™ Cleanroom Wipes
22.9 cm
22.9 cm
No
Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
1 Ea.
9 in.
9 in.
Polyvinyl Alcohol
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Workstations, laminar flow benches, walls, windows