Learn More
Micronova™ Fundas de fregona de poliéster SnapMop™
Tienda Micronova ProductosDescripción
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Las fundas de recambio de mopa plano Micronova SnapMop™ encajan en los adaptadores SnapMop™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
- Fundas de recambio de mopa plano con encaje a presión
- Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
- Enganches a presión de acero inoxidable
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
- Tejido de gamuza absorbente NovaLite— con buena resistencia a la fricción
- Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
- Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
- Las fundas de 22 cm (9 pulg) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
- Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes y techos
- Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
- La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) |
| Tipo de producto | Funda de fregona de cabezal plano |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
|---|---|---|---|
| 049789-000 | Certificado de conformidad | 03/06/2025 | MZSM620-9 |
| 047279-000 | Certificado de conformidad | 26/12/2024 | MZSM620-9 |
| 046172-000 | Certificado de conformidad | 25/10/2024 | MZSM620-9 |
| 040537-000 | Certificado de conformidad | 12/10/2023 | MZSM620-9 |
| 040426-000 | Certificado de conformidad | 12/10/2023 | MZSM620-9 |