Learn More
Micronova™ Cubos de polipropileno SlimLine™
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
87.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubo para fregona |
---|---|
Capacidad (métrico) | 22,7 L |
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Capacidad (imperial) | 6 gal |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12861994
|
Micronova™
B-7DB |
Azul |
87.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12802004
|
Micronova™
B-7RE |
Rojo |
87.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12822004
|
Micronova™
B-7YE |
Amarillo |
87.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Un cubo estrecho de polipropileno para su uso con el sistema de carro de limpieza SlimLine o SlimT.
- Cada cubo mide 19 1/4 × 9 1/2 × 9 1/2 pulg y tiene una capacidad de 6 gal
- Se puede esterilizar en autoclave
- Disponible en azul, rojo o amarillo
- Sin ruedas
Especificaciones
Cubo para fregona | |
Polipropileno | |
6 gal | |
55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in) | |
Sistema de fregona y cubo SlimLine | |
26,7 cm | |
55,9 cm | |
12 in |
22,7 L | |
Sí | |
Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje. | |
Limpieza de paredes, suelos y techos | |
10,5 in | |
22 in | |
No estéril | |
30,5 cm |