Learn More
Micronova™ Fregona para salas limpias SlimLine™: Adaptadores
Una selección de adaptadores de fregona de cabezal plano para salas limpias que cuentan con una junta giratoria 360 ° exclusiva que se puede bloquear en 180 °, para la máxima facilidad y control de la limpieza de superficies planas. Disponible estructura de fregona de acero inoxidable electropulido o polipropileno.
Marca: Micronova™ QDSL-14
Requires : Fundas y mango de acero inoxidable extensible o estándar (se venden por separado).
Descripción
Para limpieza de suelo y pared
Los adaptadores para fregona de salas limpias Micronova SlimLine™ cuentan con una junta giratoria 360 ° exclusiva que permite un fácil deslizamiento para limpiar superficies planas y se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada de las paredes, así como dentro de cubiertas y cámaras. Los adaptadores están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico o una fijación de desconexión rápida para mangos de acero inoxidable.
- Adaptadores de fregona de cabezal plano con juntas giratorias de plástico de 360 °
- La junta se puede bloquear en 180 ° para un mayor control
- Disponible con bastidores de acero inoxidable electropulido 304 o polipropileno
- Para usar con las fundas de fregona de las series SlimLine, PadMop, SnapMop y PocketMop
- Los adaptadores se ajustan a los sistemas de cubo SlimLine y SlimT
- QDSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU
- QPSL: bastidor de polipropileno para usar con mangos de plástico de la serie STA
- QSSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de la serie STA o ALUMEH
- Disponible en longitudes de 22,9 a 45,7 cm (9 a 18 in)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
4 x 14 in. (10 x 35.56 cm) | |
Blanco | |
Gris | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
3 in | |
4 in | |
Reutilizables | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Limpieza y desinfección de paredes y suelos para salas limpias y entornos controlados | |
No |
Adaptador de desconexión rápida | |
Giro de 360 | |
14 in | |
35,6 cm | |
7.62 cm | |
10,2 cm | |
Productos químicos | |
1/Paq. | |
Fregona para salas limpias SlimLine | |
Certificate of Conformance ISO 9001 Certified Facility | |
Acero inoxidable |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
048462-000 | Certificado de conformidad | 18/03/2025 | QDSL-14 |
047691-000 | Certificado de conformidad | 19/02/2025 | QDSL-14 |
046765-000 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | QDSL-14 |
043609-000 | Certificado de conformidad | 09/05/2024 | QDSL-14 |
043609-000 | Certificado de calidad | 09/05/2024 | QDSL-14 |