Descripción
Los adaptadores para fregonas de sala limpia Micronova TMop™ están diseñados para funcionar con fundas de fregona de la serie TMop™ o Slim-T™ que encajan fácilmente en los bastidores en forma de T. El bastidor de barra cuadrada de acetal está diseñado para su uso con ‘esponja gruesa’ T-Mop, a las que se sujeta. Los bastidores T-MOP™ están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico (QPT) o una fijación de desconexión rápida para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU (QDT y QDST).
- Adaptadores de fregona en forma de T con junta giratoria de 180 °
- Fácil limpieza de superficies en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Funciona bien en suelos de habitaciones, paredes, techos, paredes no rígidas y exteriores de equipos
- El bastidor de tubo de acero inoxidable electropulido 304 se ajusta a todas las fundas de fregona TMop™ y Slim-T™ (QDT, QPT)
- La barra de acetal cuadrada funciona mejor con las fundas de «esponja gruesa» TMop™ (QDST)
- QP, extremo roscado ACME para la fijación a mangos de plástico Micronova
- QD, fijación de desconexión rápida para mangos inoxidables de la serie SSU
- Buena resistencia a soluciones de limpieza y desinfectantes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in) |
| Tipo de producto | Adaptador de desconexión rápida |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 1,9 cm |
| Anchura (imperial) | 0,75 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |