Learn More
Micronova™ Mango de plástico de rosca ACME Código de producto.: 15208616
Micronova™ Mango de plástico de rosca ACME
Código de producto. 15208616 Tienda Micronova Productos
De 172,7 a 602 cm, Mango extensible, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
122 cm
152,4 cm
30,4 cm
60,9 cm
91 cm
De 172,7 a 602 cm
Entre 101,6 y 182,8 cm
Entre 101,6 y 256,5 cm
Entre 172,7 y 464,8 cm
Entre 46 y 91 cm
Tipo de producto:
Mango extensible
Mango fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15208616
Marca: Micronova™ STAEH237BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una serie de mangos de fibra de vidrio recubiertos de plástico, de longitud fija y extensibles. Diseñados con extremos roscados ACME Connect para su uso con la gama completa de adaptadores, recambios de fregonas y herramientas de Micronova para una limpieza simplificada y versátil.
Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
Micronova Plastic ACME Threaded Handles are made from lightweight fiberglass coated in plastic and are available in a range of extendable and fixed length options. The ACME Connect threaded ends attach directly to the plastic (QP series) adapters, or use the SSA-2 ACME Thread Adapters to attach to Quick Disconnect (QD series) mop heads.
  • Lightweight, plastic coated fiberglass handles
  • ACME Connect threaded end connection
  • Available fixed length or extendable
  • Fixed lengths range from 12 to 60 inches (30 cm to 1.5 m)
  • Extendable maximum lengths range from 36 in to 11.5 ft (90 cm to 3.5 m)
  • ACME Connect threaded end attaches directly to the plastic (QP series) adapters
  • Attach to (QD series) mop heads via the SSA-2 ACME Thread Adapters
  • Autoclavable
Especificaciones
Tipo de producto Mango extensible
Código de color Black
Color White, Black
Longitud (imperial) 68 to 237 in.
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) De 172,7 a 602 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 1.9 cm to 2.5 cm
Anchura (imperial) 0.75 in. to 1 in.
Resistente a Common disinfectants and cleaning solutions
Desechables Reutilizables
Estilo de rosca Universal Acme; Black End Cap
Cantidad 1 Ea.
Instrucciones de cuidado Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
Para utilizar con (equipo) Mopas
Para utilizar con (aplicación) Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Color-coded Yes
Material Fiberglass, Plastic
Diámetro (métrico) 1.9 cm to 2.5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote052386-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/10/2025 Código de productoSTAEH-237BL
Número de lote050675-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/08/2025 Código de productoSTAEH-237BL
Número de lote049199-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/07/2025 Código de productoSTAEH-237BL
Número de lote048930-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/07/2025 Código de productoSTAEH-237BL
Número de lote049705-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/06/2025 Código de productoSTAEH-237BL
Título del producto
Micronova™ Mango de plástico de rosca ACME >