Learn More
Micronova™ Mango de plástico de rosca ACME
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
122 cm
152,4 cm
30,4 cm
60,9 cm
91 cm
De 172,7 a 602 cm
Entre 101,6 y 182,8 cm
Entre 101,6 y 256,5 cm
Entre 172,7 y 464,8 cm
Entre 46 y 91 cm
Tipo de producto:
Mango extensible
Mango fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
Los mangos roscados ACME de plástico de Micronova están hechos de fibra de vidrio ligera recubierta de plástico y están disponibles en diferentes longitudes, extensibles y fijas. Los extremos roscados ACME Connect se acoplan directamente a los adaptadores de plástico (serie QP) o utilice los adaptadores de rosca SSA-2 ACME para acoplarlos a los recambios de fregonas de desconexión rápida (serie QD).
- Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
- Conexión de extremo roscado ACME Connect
- Disponible en longitud fija o extensible
- Longitudes fijas de 30 cm a 1,5 m
- Longitudes máximas extensibles de 90 cm a 3,5 m
- El extremo roscado ACME Connect se acopla directamente a los adaptadores de plástico (serie QP)
- Se conecta a los recambios de fregonas (serie QD) mediante los adaptadores de rosca SSA-2 ACME
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mango fijo |
| Código de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 60 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 1.9 cm |
| Anchura (imperial) | 0.75 in. |
| Resistente a | Common disinfectants and cleaning solutions |
| Mostrar más |