Learn More
Micronova™ Mango de plástico de rosca ACME
Código de producto. 15237436 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
122 cm
152,4 cm
30,4 cm
60,9 cm
91 cm
De 172,7 a 602 cm
Entre 101,6 y 182,8 cm
Entre 101,6 y 256,5 cm
Entre 172,7 y 464,8 cm
Entre 46 y 91 cm
Tipo de producto:
Mango extensible
Mango fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15237436
Marca: Micronova™ STAH12WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una serie de mangos de fibra de vidrio recubiertos de plástico, de longitud fija y extensibles. Diseñados con extremos roscados ACME Connect para su uso con la gama completa de adaptadores, recambios de fregonas y herramientas de Micronova para una limpieza simplificada y versátil.
Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
Los mangos roscados ACME de plástico de Micronova están hechos de fibra de vidrio ligera recubierta de plástico y están disponibles en diferentes longitudes, extensibles y fijas. Los extremos roscados ACME Connect se acoplan directamente a los adaptadores de plástico (serie QP) o utilice los adaptadores de rosca SSA-2 ACME para acoplarlos a los recambios de fregonas de desconexión rápida (serie QD).
  • Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
  • Conexión de extremo roscado ACME Connect
  • Disponible en longitud fija o extensible
  • Longitudes fijas de 30 cm a 1,5 m
  • Longitudes máximas extensibles de 90 cm a 3,5 m
  • El extremo roscado ACME Connect se acopla directamente a los adaptadores de plástico (serie QP)
  • Se conecta a los recambios de fregonas (serie QD) mediante los adaptadores de rosca SSA-2 ACME
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Mango fijo
Código de color Blanco
Color Blanco
Longitud (imperial) 12 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 30,4 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 1.9 cm
Anchura (imperial) 0.75 in.
Resistente a Common disinfectants and cleaning solutions
Desechables Reutilizables
Estilo de rosca ACME
Cantidad 1 Ea.
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Mopas
Para utilizar con (aplicación) Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Color-coded Yes
Material Fibra de vidrio, plástico
Diámetro (métrico) 1.9 cm