Learn More
Micronova™ Jabones y desinfectantes de manos
BIOPHARMA
Código de producto. 12832447 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Desinfectante de superficie y mano enguantada
Gel antiséptico para manos
Jabón de manos antibacteriano
Jabón de manos y guantes
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 12832447
Marca: Micronova™ IC220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una gama de jabones y desinfectantes formulados con ingredientes muy eficaces y no irritantes, ideales para uso frecuente en entornos limpios y controlados. Diseñados para su uso con MicroDispenser™. Los jabones y desinfectantes de gel incluyen una bomba dosificadora.
Combina la dispensación sin contacto con la instalación sin complicaciones y un cambio fácil de frascos
Los productos de cuidado de manos Micronova son suaves y eficaces y cuentan con emolientes incorporados para la piel de las manos que se lavan con frecuencia. Los frascos con bomba dosificadora de 500 ml se pueden utilizar como dispensadores independientes o con el dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ (ICDISP-3) para garantizar resultados no contaminados.
  • Desinfectante de manos instantáneo NovaClenz™ - Fabricado con etanol al 62 % para ayudar a prevenir la transferencia viral. Eficaz contra las bacterias, incluyendo: pseudomonas, salmonela y estafilococos. Eficaz en la reducción de las infecciones nosocomiales. Reforzado con emolientes para hidratar las manos.
  • Jabón de manos antimicrobiano Hy-G-Clenz™ - Hecho con 0,13 % de cloruro de benzalconio y emolientes naturales. Efectivo contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. Actividad persistente de hasta tres horas. Tiene pH equilibrado e hidratantes naturales, ideales para el lavado frecuente de manos. Cumple con las normas OSHA.
  • Solución de alcohol isopropílico estéril AquaHol™ -- Hecha con IPA esteril al 70 % en 30 % de agua de calidad WFI, y cumple con los requisitos USP. Filtrado terminal a 0,1 micrómetros. Irradiado con radiación gamma. Ideal para usar en guantes para salas limpias.
  • Jabón de manos NovaDyne™ de uso general -- Jabón de manos con loción suave y pH equilibrado. Fabricado con hidratantes integrados/emolientes de la piel, ideales para lavarse las manos con frecuencia.
  • Jabón de manos bajo en sodio LoNa™: jabón de manos y limpiador de guantes bajo en iones y con poca espuma, especialmente diseñado para salas limpias de alta tecnología; menos de 100 ppb de sodio. Con pH equilibrado y lo suficientemente puro para usarse en la cara.
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante de superficie y mano enguantada
Color-coded No
Formulario Clear Liquid
pH 7
Scent Regular Scent
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Punto de ebullición 83°C (181.4°F)
Instrucciones de cuidado Ideal for use over cleanroom gloves prior to entering into aseptic areas and between critical processes.
Certificaciones/conformidad OSHA, Analysis, Conformance, Irradiation
Color Clear
Composición 70 % IPA, 30 % agua de calidad WFI
Concentración 70% IPA
Tipo de recipiente HDPE
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Densidad 0.872 to 0.883 at 20°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7.75 x 1.75 x 3.75
Desechables Single-use
filtradas por Con filtro
Inflamable Yes
Para utilizar con (aplicación) Agente esterilizante para manos y guantes
Para utilizar con (equipo) ICDISP-3 Touch-free MicroDispenser
Altura (imperial) 7.75 in.
Altura (métrico) 19.69 cm
Longitud (imperial) 3.75 in.
Longitud (métrico) 9.53 cm
Punto de fusión -90°C (-130°F)
Envase 6 bottles per poly-lined case
Cantidad 6/Cs.
Resistente a Chemical
Tamaño 500 mL
Solubilidad Soluble in water
Presión de vapor 4.1 kPa (30.753 mmHg) at 20°C
Volumen (imperial) 16.9 oz.
Volumen (métrico) 500 mL
Peso (imperial) 16.9 oz.
Peso (métrico) 0.5 kg
Anchura (imperial) 1.75 in.
Anchura (métrico) 4.45 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • AquaHol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .